Learn More
Indole-4-méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15325018 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15325018 250 mg 250mg
15315018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15325018 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455532500
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1074-85-7
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Numéro MDL MFCD01632220
Clé InChI BVSGXWCTWBZFEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-4-methanol, 1h-indol-4-yl methanol, 1h-indole-4-methanol, 4-hydroxymethylindole, 4-hydroxymethyl-1h-indole, indol-4-ylmethan-1-ol, pubchem7973, 4-hydroxymethyl indole, 4-hydroxymethyl-indole, acmc-2098wi
CID PubChem 2773457
Nom IUPAC 1H-indol-4-ylméthanol
SMILES OCC1=C2C=CNC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-4-methanol
Point de fusion 46.0°C to 50.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 147.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indol-4-methanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement