Learn More
Indole-5-carbonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454837
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454837 5 g 5g
11444837 1 g 1g
11464837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21810.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15861-24-2 | C9H6N2 | 142.161 g/mol
Reactant used for parallel synthesis of dihydroisoquinolines via silver and L-proline co-catalyzed three-component coupling reaction, preparation of novel PPARα/γ dual agonists for potential treatment of metabolic syndrome and IDDM, chemo selective and regioselective preparation of benzoyl indoles, 4,5-dihydrocyclopenta[c]quinolines by palladium-catalyzed ring-expansion reaction alkynes, using O2 as the oxidant and vinylindoles by hydroarylation of alkynes using indium bromide catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour la synthèse parallèle de dihydroisoquinoléines via une réaction de couplage à trois composants co-catalysée par l’argent et la L-proline, préparation de nouveaux agonistes doubles PPARα/γ pour le traitement potentiel du syndrome métabolique et de l’IDDM, préparation chimiosélective et régiosélective des indoles de benzoyle, 4,5-dihydrocyclopenta[c]quinoléines par des alcynes de réaction d’expansion du cycle catalysée par le palladium, utilisant l’O2 comme oxydant et des vinylindoles par hydroarylation des alcynes utilisant un catalyseur de bromure d’indium.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’hexane et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15861-24-2
Formule moléculaire C9H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 142.161
Numéro MDL MFCD00005669
Clé InChI YHYLDEVWYOFIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-cyanoindole, indole-5-carbonitrile, 5-cyano indole, 5-cyano-1h-indole, indole-5-cyano, 5-indolecarbonitrile, 5-cyano-indole, indol-5-carbonitrile, indole, 5-cyano, pubchem7326
CID PubChem 27513
Nom IUPAC 1H-indole-5-carbonitrile
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-5-carbonitrile
Point de fusion 104°C to 108°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 116738
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,hexane and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté ≥98%