Learn More
Indole-5-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447196 5 g 5g
11437196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447196 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25517.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1196-69-6 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Indole-5-carboxaldehyde is used as a reactant in preparation of curcumin derivatives as anti-proliferative & anti-inflammatory agents; and in synthesis of para-para stilbenophanes by McMurry coupling. It is also used as a reactant in stereoselective synthesis of dibenzylideneacetone derivatives as β-amyloid imaging probes and in structure-based drug design of aurora kinase A inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’indole-5-carboxaldéhyde est utilisé comme réactif dans la préparation des dérivés de la curcumine en tant qu’agents anti-inflammatoires & antiprolifératifs ; et dans la synthèse des para-para stilbénophanes par couplage McMurry. Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse stéréosélective des dérivés de la dibenzylidèneacétone sous forme de sondes d’imagerie de β ;-amyloïde et dans la conception de médicaments à base de structure des inhibiteurs de la kinase A d’aurora.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1196-69-6
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.161
Numéro MDL MFCD02093664
Clé InChI ADZUEEUKBYCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-5-carboxaldehyde, 5-formylindole, indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 5-indolealdehyde, indole-5-aldehyde, 5-formyl-1h-indole, 5-indolecarboxaldehyde, indole-5-carboxaldehyde 5-formylindole, 5-formyl-indole
CID PubChem 589040
Nom IUPAC 1H-indole-5-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-5-carboxaldehyde
Point de fusion 96°C to 100°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 98%