Learn More
Acide indole-6-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480058 250 mg 250mg
15470058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53313.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 147621-18-9 | C8H8BNO2 | 160.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147621-18-9
Formule moléculaire C8H8BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 160.97
Numéro MDL MFCD03095176
Clé InChI ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-6-boronic acid, 6-indolylboronic acid, 1h-indol-6-yl boronic acid, 6-indoleboronic acid, indole-6-boronicacid, 1h-indol-6-yl-6-boronic acid, 6-borono-1h-indole, 6-indole boronic acid, 6-boronoindole, 1h-indole-6-boronic acid
CID PubChem 2763205
Nom IUPAC Acide 1H-indol-6-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC=C2C=CNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-6-boronic acid
Point de fusion 177°C to 181°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 160.97
Pourcentage de pureté 98%