Learn More
Alfa Aesar™ Indole-6-carboxaldehyde, 97%
Code produit 15431318
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15431318 250 mg 250mg
15421318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15431318 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H55152.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1196-70-9
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.161
Numéro MDL MFCD02179596
Clé InChI VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-6-carboxaldehyde, 6-formylindole, 1h-indole-6-carboxaldehyde, indole-6-carbaldehyde, 6-indolecarboxaldehyde, indole-6-carboxalehyde, 6-formyl-1h-indole, indole-6-carboxaldehyde 6-formylindole, 6-formyl-indole, 6-formyl indole
CID PubChem 2773435
Nom IUPAC 1H-indole-6-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-6-carboxaldehyde
Point de fusion 127°C to 131°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solid