Learn More
Indole-6-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10018049 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10018049 1 g Flacon en verre 1g
10492950 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10018049 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435510010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1196-70-9
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Numéro MDL MFCD02179596
Clé InChI VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-6-carboxaldehyde, 6-formylindole, 1h-indole-6-carboxaldehyde, indole-6-carbaldehyde, 6-indolecarboxaldehyde, indole-6-carboxalehyde, 6-formyl-1h-indole, indole-6-carboxaldehyde 6-formylindole, 6-formyl-indole, 6-formyl indole
CID PubChem 2773435
Nom IUPAC 1H-indole-6-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-6-carboxaldehyde
Point de fusion 129°C to 131°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indole-6-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement