Learn More
Indole-7-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318466 250 mg 250mg
11308466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318466 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17506.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1074-88-0 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1074-88-0
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Numéro MDL MFCD01318152
Clé InChI XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-7-carboxaldehyde, 7-formylindole, indole-7-carbaldehyde, 7-formyl-1h-indole, 1h-indole-7-carboxaldehyde, indole-7-carboxaldehyde 7-formylindole, 7-formyl indole, 7-indolcarboxaldehyde, pubchem7270, 7-indolecarboxaldehyde
CID PubChem 2734629
Nom IUPAC 1H-indole-7-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=C2NC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-7-carboxaldehyde
Point de fusion 86°C to 89°C
Quantité 250 mg
Beilstein 1524960
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 98%