Learn More
Acide indole-7-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491068 1 g 1g
15401078 5 g 5g
15411078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54931.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1670-83-3 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Indole-7-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide indole-7-carboxylique est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1670-83-3
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00210442
Clé InChI IPDOBVFESNNYEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-7-carboxylic acid, 7-indolecarboxylic acid, indole-7-carboxylicacid, zlchem 444, pubchem2475, 7-carboxyindole, acmc-209dvl, indole-7-carboxlic acid, indole 7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid
CID PubChem 74281
Nom IUPAC Acide 1H-indole-7-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-7-carboxylic acid
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 161.05
Pourcentage de pureté 97%