Learn More
Indole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477067 50 g 50g
11487067 250 g 250g
11467067 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14427.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.40€
    50.65€ / 50g
    Économisez 5.75€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.151 g/mol
Indole is used in the preparation of gramine, which is obtained by Mannich reaction dimethylamine and formaldehyde. It is used as a starting material for the preparation of oxindole and indole-3-carboxaldehyde. In Diels-Alder reaction, it acts as dienophile and reacts with 2-aminofuran to get strychnine. It is the active component of jasmine oil, neroli oil and orange-blossom oil used in the perfume industry. Further, it is involved in the preparation of synthetic jasmine oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’indole est utilisé dans la préparation de la gramine, obtenue par la réaction de Mannich, la diméthylamine et le formaldéhyde. Il est utilisé comme matériau de départ pour la préparation de l’oxindole et de l’indole-3-carboxaldéhyde. Dans la réaction de Diels-Alder, il agit comme diénophile et réagit avec le 2-aminofurane pour obtenir la strychnine. C’est la composante active de l’huile de jasmin, de l’huile de néroli et de l’huile de fleur d’orange utilisée dans l’industrie du parfum. En outre, elle est impliquée dans la préparation de l’huile de jasmin synthétique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, le fer et les sels de fer. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-72-9
Formule moléculaire C8H7N
Poids moléculaire (g/mol) 117.151
Numéro MDL MFCD00005607
Clé InChI SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
CID PubChem 798
ChEBI CHEBI:16881
Nom IUPAC 1H-indole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole
Point de fusion 50°C to 54°C
Densité 1.22
pH 6
Point d’ébullition 253°C to 254°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 107693
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4963
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and water.
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Indole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Indole