Learn More
Indole, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10162680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10162680 10 g Flacon en verre 10g
10295300 25 g Flacon en verre 25g
10205310 100 g Flacon en verre 100g
10041240 500 g Flacon en verre 500g
13488328 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10162680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122150100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-72-9
Numéro MDL MFCD00005607
Clé InChI SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
CID PubChem 798
ChEBI CHEBI:16881
Nom IUPAC 1H-indole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 51.0°C to 53.0°C
Couleur Rose à blanc
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 253.0°C to 254.0°C
Point d’éclair 136°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7N
Quantité 10 g
Beilstein 20, 304
Merck Index 15, 5003
Gravité spécifique 1.22
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.80g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot alcohol,ether and benzene,0.1g/mL meoh
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Indole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.