Learn More
Acide indoleacétique-13C6, TRC
Code produit 30390819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390819 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390819 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI5773421MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indole-3-acetic Acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6)
CAS 100849-36-3
Formule moléculaire 13C6 C4 H9 N O2
Quantité 1 mg
Synonyme 1H-Indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid, 1H-Indole-3-acetic acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6), 2-([3a,4,5,6,7,7a-13C6]-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl-3a,4,5,6,7,7a-13C6)acetic acid, 3-Indolylacetic acid-13C6
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,9+1
SMILES OC(=O)Cc1c[nH][13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
Nom IUPAC Acide 2-(1H-indol-3-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 181.14
Poids de la formule 181.083