Learn More
Acide indoléacétique, TRC
Code produit 30134492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134492 25 g 25g
17947649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134492 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI57734025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-51-4
Formule moléculaire C10 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 175.18
Synonyme 1H-Indole-3-acetic acid, Indole-3-acetic acid (8CI), (1H-Indol-3-yl)acetic acid, 2-(1H-Indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl)acetic acid, 3-(Carboxymethyl)-1H-indole, 3-(Carboxymethyl)indole, 3-IAA, 3-Indolylmethylcarboxylic acid, Bioenraiz, GAP, Heteroauxin, IAA, Indoleacetic acid, NSC 3787, Noclosan, Rhizopin, α-IAA, β-IAA, β-Indoleacetic acid, 3-Indolylacetic acid, 3-Indolyl acetic acid
Nom IUPAC Acide 2-(1H-indol-3-yl)acétique
SMILES OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Indolyl-acetic acid
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
Poids de la formule 175.0633