Learn More
Indoleglycérol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indoleglycerol |
| CAS | 13615-41-3 |
| Formule moléculaire | C11H13NO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Indole-3-glycerol, 1-(1H-Indol-3-yl)-1,2,3-propanetriol |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c13-6-10(14)11(15)8-5-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-15H,6H2 |
| SMILES | OCC(O)C(O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1-(1H-indol-3-yl)propane-1,2,3-triol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.23 |
| Poids de la formule | 207.0895 |