Learn More
MedChemExpress Indolicidin
Spécification
Spécification
| CAS | 140896-21-5 |
| Contenu et stockage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 1906.28 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |