Learn More
Acide (+/-)-indoline-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457136 25 g 25g
11447136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25450.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78348-24-0 | C9H8NO2 | 162.17 g/mol
(±)-Indoline-2-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (+/-)-indoline-2-carboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78348-24-0
Formule moléculaire C9H8NO2
Poids moléculaire (g/mol) 162.17
Numéro MDL MFCD00010635
Clé InChI QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-M
Synonyme indoline-2-carboxylic acid, +/--indoline-2-carboxylic acid, dl-indoline-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 2-indolinecarboxylic acid, indoline-2-carboxylicacid, 1-indoline-2-carboxylic acid, pubchem3035
CID PubChem 86074
Nom IUPAC (2S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylate
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Indoline-2-carboxylic acid
Point de fusion ∼168°C (decomposition)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 95%