Learn More
Acide indoline-2-carboxylique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Indoline-2-carboxylic Acid |
| CAS | 78348-24-0 |
| Formule moléculaire | C9H9NO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | (±)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, (±)-Indoline-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, Indoline-2-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C1Cc2ccccc2N1 |
| Nom IUPAC | Acide 2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.17 |
| Poids de la formule | 163.0633 |