Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indomethacin
Code produit 15482202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482202 100 g 100g
15462202 5 g 5g
15472202 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482202 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 458031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    195.65€ / 100g
    Économisez 38.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
L’indométhacine, numéro CAS 53-86-1, est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) à base d’indole.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’indométhacine est un AINS synthétique de la famille des indoles qui inhibe la cyclo-oxygénase et réduit la libération de prostaglandine et d’agents pyrogènes
•L’indométhacine peut supprimer le transporteur multirésistant aux médicaments et ainsi augmenter l’efficacité des antinéoplasiques
•L’indométhacine active les phosphatases qui inhibent les voies de signalisation associées à la migration et à la prolifération des cellules cancéreuses
Applications
• L’indométhacine peut être utilisée pour l’étude en laboratoire de la prolifération des cellules cancéreuses, de la tumorigenèse et des interactions médicamenteuses
• L’indométhacine peut être utilisée pour l’étude en laboratoire de l’effet d’inhibition du transporteur multirésistant aux médicaments, ou pour la régulation négative de la signalisation de survie dans les cellules via survivine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-86-1
Formule moléculaire C19H16ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 357.79
Clé InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
CID PubChem 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nom IUPAC Acide 2-[14523-(-chlorobenzoyl)--méthoxy--méthylindol--yl]acétique
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indomethacin
Point de fusion 155.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (100°C, 2 h, 5 mm Hg)
Spectre IR Authentique
Quantité 100 g
Poids de la formule 357.79
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Indomethacin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.