Learn More
Indométacine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496380 5 g 5g
11406390 25 g 25g
11416390 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496380 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19910.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.81€
    44.65€ / 5g
    Économisez 9.16€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 357.79 g/mol
It is a non-steroidal anti-inflammatory drug, it is used in the treatment of musculoskeletal and joint disorders including osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, bursitis and tendinitis. It finds its application as gout suppressant, non-steroidal anti-inflammatory drug and analgesic. It also plays many biological roles. Additionally, Indomethacin displays adipogenic actions via binding and activation of PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor γ), a ligand-activated transcription factor known to play an important role in adipogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’acétone (40 mg/ml, solution claire, jaune), l’éthanol (20 mg/ml), l’éther, l’huile de ricin ; soluble dans le chloroforme (50 mg/ml, solution claire, jaune, extrêmement visqueuse) ; décomposé par des alcalins forts, mais stables dans des milieux neutres ou légèrement acides ; insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases fortes et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-86-1
Formule moléculaire C19H16ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 357.79
Numéro MDL MFCD00057095
Clé InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
CID PubChem 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nom IUPAC Acide 2-[14523-(-chlorobenzoyl)--méthoxy--méthylindol--yl]acétique
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indomethacin
Point de fusion 158°C to 161°C
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 497341
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4968
Informations sur la solubilité Soluble in acetone (40mg/mL- clear,yellow solution),ethanol (20mg/mL),ether,castor oil; Soluble in chloroform (50mg/mL- clear,yellow,extremely viscous solution); decomposed by strong alkali but stable in neutral or slightly acidic media; insoluble in water.
Poids de la formule 357.8
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Indomethacin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Indomethacin