Learn More
Indométhacine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425529 1 g 1g
15435529 5 g 5g
15445529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15425529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63255.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’indométhacine, numéro CAS 53-86-1, est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) à base d’indole.
Non-selective cyclooxygenase inhibitorIndomethacin acts as an antiinflammatory, antipyretic and analgesic. It serves as an inhibitor cyclooxygenase such as Cox-1 and Cox-2. In addition to this, it is used as a prescription medication in order to reduce fever, stiffness, swelling and pain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Inhibiteur non sélectif de la cyclo-oxygénase L’indométhacine agit comme un anti-inflammatoire, anti-pyrétique et analgésique. Elle sert d’inhibiteur de la cyclo-oxygénase, comme Cox-1 et Cox-2. En outre, elle est utilisée comme médicament d’ordonnance afin de réduire la fièvre, la raideur, l’enflure et la douleur.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 53-86-1
Formule moléculaire C19H16ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 357.79
Numéro MDL MFCD00057095
Clé InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
CID PubChem 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nom IUPAC Acide 2-[14523-(-chlorobenzoyl)--méthoxy--méthylindol--yl]acétique
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Indomethacin
Point de fusion 158°C to 161°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 497341
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4968
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 357.8
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.