Learn More
Indométhacine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445529 25 g 25g
15425529 1 g 1g
15435529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15445529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63255.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.10€
    172.65€ / 25g
    Économisez 36.45€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’indométhacine, numéro CAS 53-86-1, est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) à base d’indole.
Non-selective cyclooxygenase inhibitorIndomethacin acts as an antiinflammatory, antipyretic and analgesic. It serves as an inhibitor cyclooxygenase such as Cox-1 and Cox-2. In addition to this, it is used as a prescription medication in order to reduce fever, stiffness, swelling and pain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Inhibiteur non sélectif de la cyclo-oxygénase L’indométhacine agit comme un anti-inflammatoire, anti-pyrétique et analgésique. Elle sert d’inhibiteur de la cyclo-oxygénase, comme Cox-1 et Cox-2. En outre, elle est utilisée comme médicament d’ordonnance afin de réduire la fièvre, la raideur, l’enflure et la douleur.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-86-1
Formule moléculaire C19H16ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 357.79
Numéro MDL MFCD00057095
Clé InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
CID PubChem 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nom IUPAC Acide 2-[14523-(-chlorobenzoyl)--méthoxy--méthylindol--yl]acétique
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indomethacin
Point de fusion 158°C to 161°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 497341
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4968
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 357.8
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre