Learn More
Ester isopropylique d’indométhhacine, TRC
Code produit 30395977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395977 1 g 1g
30391351 500 mg -
30405324 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30395977 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI4621301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72616-25-2
Formule moléculaire C22 H22 Cl N O4
Poids moléculaire (g/mol) 399.87
Synonyme 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 1-methylethyl ester
Nom IUPAC Propan-2-yl 2-[1-(4-chlorobenzoyle)-5-méthoxy-2-méthylindol-3-yl]acétate
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Indomethacin Isopropyl Ester
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3
Poids de la formule 399.1237