Learn More
Indomethacin, MedChemExpress
Description
Indomethacin (Indometacin) is a potent, orally active COX1/2 inhibitor with IC50 values of 18 nM and 26 nM for COX-1 and COX-2, respectively. Indomethacin has anticancer activity and anti-infective activity. Indomethacin can be used for cancer, inflammation and viral infection research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indomethacin |
| CAS | 53-86-1 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H16ClNO4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Indometacin |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (279.49 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (34.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | COC1=CC=C(N(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C(C)=C3CC(O)=O)C3=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 357.79 |
| Afficher plus |