Learn More
Indométhacine, MP Biomedicals™
Code produit 11481671 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11481671 100 g
11441671 1 g
11451671 5 g
11461671 10 g
11471671 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11481671 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219021780
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Biologie moléculaire et biologie cellulaire
Identifiants chimiques
CAS 53-86-1
Formule moléculaire C19H16ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 357.79
Numéro MDL MFCD00057095
Clé InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
CID PubChem 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nom IUPAC acide 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-méthoxy-2-méthylindol-3-yl]acétique
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indomethacin
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Poids de la formule 357.8
Forme physique Plein