Learn More
R&D Systems™ Indomethacin
Code produit 18702754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18702754 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18702754 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1708/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.03€
    154.35€ / 100mg
    Économisez 16.68€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cyclooxygenase inhibitor (COX-1 > COX-2)
Cyclooxgenase (COX) inhibitor; displays selectivity for COX-1 (IC50 values are 230 and 630 nM for human COX-1 and COX-2 respectively). Widely used anti-inflammatory agent. Identified by chemoinformatics as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indomethacin
CAS 53-86-1
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C19H16ClNO4
Poids de la formule 357.79
Pureté >99%
Poids moléculaire 357.79