Learn More
Indoprofen, MedChemExpress
Code produit p-200098223
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498606 100 mg
16458668 10 mg
16451098 5 mg
16434547 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16498606 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1104
MedChemExpress Indoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug, provide insight into treatments for spinal muscular atrophies.
Indoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug, provide insight into treatments for spinal muscular atrophies.
Spécification
Nom chimique ou matériau Indoprofen
CAS 31842-01-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H15NO3
Quantité 100 mg
Synonyme (±)-Indoprofe
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (355.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)C1=CC=C(N(CC2=C3C=CC=C2)C3=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 281.31
Poids de la formule 281.31
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation