Learn More
Indoprofen, TRC
Code produit 30011049
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011049 25 mg 25mg
17949829 10 mg 10mg
17929719 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011049 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI64500025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31842-01-0
Formule moléculaire C17 H15 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 281.31
Synonyme Benzeneacetic acid, 4-(1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-α-methyl-, (±)-Indoprofen, 1-Oxo-2-[p-[(α-methyl)carboxymethyl]phenyl]isoindoline, 2-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propanoic acid, Bor-ind, Flosin, Flosint, IPP, Indoprofen, Isindone, K 4277, Praxis, Racemic Indoprofen, Reumofene, dl-α-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propionic acid, p-(1-Oxo-2-isoindolinyl)hydratropic acid
Nom IUPAC 2-[4-(3-oxo-1H-isoindol-2-yl)phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indoprofen
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21)
Poids de la formule 281.1052