Learn More
Indoxyl-Bêta-D-glucoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indoxyl-beta-D-glucoside |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1 |