Learn More
Indoxyl-β-D-glucoside, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15542353 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15542353 250 mg 250mg
15532353 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15542353 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458882500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 487-60-5 | C14H17NO6 | 295.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-60-5
Formule moléculaire C14H17NO6
Poids moléculaire (g/mol) 295.29
Numéro MDL MFCD00047169
Clé InChI XVARCVCWNFACQC-RKQHYHRCSA-N
Synonyme indican, 3-indolyl-b-d-glucopyranoside, uroxanthin, 3-indoxyl-beta-d-glucopyranoside, indoxyl, a-d-glucoside, unii-n187wk1y1j, indikan, indican, plant, indican glucoside, 3-indolyl b-d-glucopyranoside
CID PubChem 441564
ChEBI CHEBI:16700
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(1H-indol-3-yloxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=CC=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indoxyl-β-D-glucoside
Point de fusion 57.0°C to 58.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol, alcohol, acetone, slightly soluble in ether, benzene, chloroform,, ethyl acetate, carbon disulfide
Poids de la formule 295.29
Pourcentage de pureté 98%