Learn More
Code Corporation™ Station de recharge par induction murale pour lecteur de codes-barres CR2700
Code produit 17910002 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Station de recharge inductive CR2700
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17910002 Station de recharge inductive CR2700 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17910002 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176521
Expédition estimée: 05-01-2027
Gardez votre station de charge inductive CR2700 stable et exactement où vous le souhaitez grâce à ce support mural robuste.
  • À utiliser avec la station de recharge par induction CR2700
Spécification
Hauteur (métrique) 82.5 mm
Hauteur (impériale) 3,25 in
Largeur (métrique) 73 mm
Largeur (impériale) 2,9 in
Profondeur (métrique) 82.5 mm
Profondeur (impériale) 3,25 in
À utiliser avec (équipement) Station de recharge inductive CR2700
Type Support de montage
Alternate Part Number CRA-WMB4-C286