Learn More
Motic™ Statif à bras pour bras industriel
Description
- Universellement adaptable à tous les microscopes stéréo Motic ainsi qu’aux microscopes d’autres marques sans devoir utiliser d’adaptateurs.
- Porte-articulation industriel pour tous les bras standard avec le montage de 15,8 mm Æ
- Réglage de la hauteur sur 200 mm pour pouvoir observer ce que vous voulez.
- Le support peut être positionné à distance de l’échantillon pour éliminer les interférences et/ou la contamination
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Spécification
| Type | Statif à bras pour bras industriel |
| Diamètre (métrique) | Pôle vertical :32 mm, pôle de mise au point :25mm/32mm |
| Dimensions (L x l) | 300 x 300 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 300 x 400 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour système de montage d’articulation de 15,8 mm de diamètre |
| Hauteur (métrique) | Pôle vertical de 400 mm |
| Quantité | 1 de chaque |