Learn More
Oakton™ Digi-Sense™ Multimètres numériques industriels
Code produit 15890046
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Multimètre numérique
Multimètre numérique avec valeur de référence RMS
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
15890046 Multimètre numérique avec valeur de référence RMS 1 pièce
15880046 Multimètre numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15890046 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 2025054
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Cordon de test, batterie 9 V, sonde de température de type K et boîtier de transport.
Manipulez des tâches à usage intensif avec un boîtier IP67 résistant aux impacts.
  • Valeurs nominales de catégorie III 600 V et CAT III 1000 V pour plus de sécurité
  • Protection étanche et anti-poussière
  • Écran lumineux à rétroéclairage avec chiffres de 1,1 po de haut et 4 000 comptages
  • Détecteur de tension sans contact intégré
  • Plastique moulé double résistant aux chocs
  • Maintenez le bouton enfoncé pour lancer le test sans regarder l’écran en continu
  • Les modèles sont équipés de deux fusibles à soufflage rapide pour les bornes de la sonde afin d’éviter toute blessure en cas de surcharge
Garantie
2 ans
Spécification
Type de produit Multimètre numérique avec valeur de référence RMS
À utiliser avec (équipement) Équipement électrique
Longueur (impériale) 7,1875 in
Longueur (métrique) 18,2 cm
Tension 1000 V
Précision Courant alternatif : plusmn; 1,8 % ; capacité : plusmn; 3,0%
Ampérage 0 à 10 A (CA/CC)
Certifications/Conformité CAT III 1000 V, degré de pollution 2, CAT IV 600 V
Couleur Bleu / gris
Dimensions (L x l x H) 18,2 x 8,2 x 5,5 cm
À utiliser avec (application) Électrocardiographie, industrie, laboratoire, CVC, R et D
Hauteur (impériale) 2,1875 in
Hauteur (métrique) 5,5 cm
Hertz 10 MHz
Comprend Fils d’essai, pile de 9 V, sonde de température de type K et mallette de transport.
Plage de températures (impériale) -4 °F à +1 400 °F
Plage de températures (métrique) -20 °C à +760 °C
Largeur (impériale) 3,25 in
Largeur (métrique) 8,2 cm