Description
- Le remplissage à la glycérine améliore la lisibilité en amortissant les fluctuations de l'aiguille.
- La précision est ±1,5 %.
- Les manomètres sont composés d'un tube en alliage de cuivre, d'une douille en laiton, d'un boîtier en acier inoxydable 304 et d'une lentille en plastique.
- Tous les raccords sont de 1/4 in NPT(M).
- Poids à l'expédition : 1 lb. (0,5 kg).
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Conformité CE |
| Taille du cadran (impériale) | 2,5 in |
| Taille du cadran (métrique) | 64 mm |
| Matériau | Tube en alliage de cuivre, douille en laiton, boîtier en acier inoxydable 304, lentille en plastique |
| Température de fonctionnement (impériale) | -4 °F à +140 °F |
| Température de fonctionnement (métrique) | -20 °C à +60 °C |
| Taille (impériale) du raccord | 1/4 in NPT(M), inférieur |
| Taille (métrique) du raccord | 6,35 mm NPT(M), inférieur |
| Pièces en contact avec des liquides | Cuivre |
| Précision | ±2-1-2% de l'étendue |
| Show More |