Learn More
Buerkle™ Pichet doseur industriel avec poignée fermée
Code produit 18080915 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
18080915 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18080915 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 72042000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.60€
    9.55€ / 1 pièces
    Économisez 1.05€
    9% de réduction
En stock
Le bécher gradué possède deux échelles de mesure, en relief transparent et en lettrage bleu. Avec poignée ergonomique, disponible en conception fermée pour une stabilité spéciale ou avec poignée ouverte pour permettre l’empilage et économiser de l’espace.
  • Transparence aux PP
  • Avec graduation en relief imprimée en bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 2000 mL
Hauteur (métrique) 20.6 cm
Type de produit Bécher gradué