Learn More
KARTELL Cuve industrielle
Code produit 10501515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10501515 20 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10501515 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 0178300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    108.91€ / 6 pièces
    Économisez 7.09€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Les réservoirs industriels sont spécialement conçus pour être empilés afin de favoriser la stabilité pendant le transport, pour une utilisation dans l'industrie et les laboratoires.
  • La conception standardisée des emballages industriels, même si elle est spécifiquement destinée à un usage dans ce domaine, pourrait s'avérer utile dans la pratique quotidienne des laboratoires.
  • Ils sont fabriqués en polyéthylène haute densité de qualité alimentaire, avec une poignée confortable et un bouchon à fermeture sécurisée conforme aux recommandations DIN.
  • Ils sont conformes à la réglementation des Nations Unies sur le transport des liquides dangereux et toxiques et sont adaptés au transport routier (ADR-RID), maritime (OMI-IMDG) et aérien (IATA-OACI).
  • CONVIENT AUX DENRÉES ALIMENTAIRES
Spécification
Bouchon Inclus
Couleur Blanc
Matériau Polyéthylène
Capacité (métrique) 20 L
Nb par paquet 6 pcs.