Learn More
INF39, MedChemExpress
Code produit 16494706
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494706 100 mg
16460017 50 mg
16452796 25 mg
16433628 10 mg
16406357 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16494706 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101868
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress INF39 is an irreversible and noncytotoxic NLRP3 inhibitor.
INF39 is an irreversible and noncytotoxic NLRP3 inhibitor.
Specifications
Nom chimique ou matériau INF39
CAS 866028-26-4
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H13ClO2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (445.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C(CC1=CC=CC=C1Cl)=C
Poids moléculaire (g/mol) 224.68
Poids de la formule 224.68
Pourcentage de pureté 99.23%
Qualité Research
Forme physique Liquid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation