Learn More
Test de la mononucléose infectieuse par agglutination au latex
Code produit 11913132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11913132 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11913132 Fournisseur Thermo Scientific Oxoid Code fournisseur DR0780M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.37€
    359.04€ / 100 tests
    Économisez 26.33€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Procédez à la détection spécifique des anticorps hétérophiles de la mononucléose infectieuse par agglutination au latex.
Procédez à la détection spécifique des anticorps hétérophiles de la mononucléose infectieuse avec le kit pour la mononucléose infectieuse Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce kit d’agglutination au latex est conçu pour offrir une détection rapide, simple et précise des anticorps hétérophiles de la mononucléose infectieuse (MI).
Les particules de latex utilisées dans le kit sont sensibilisées avec l’antigène de la mononucléose des globules rouges bovins. Étant donné que les globules rouges des bovins, contrairement à ceux des moutons ou des chevaux, ne contiennent pas d’antigènes qui interagissent avec les agglutinines non MI, il n’est pas nécessaire de procéder à une absorption différentielle pour vérifier la spécificité des résultats du test.
La mononucléose infectieuse (fièvre glandulaire) est une maladie infectieuse aiguë provoquée par le virus d’Epstein-Barr et affectant principalement les tissus lymphoïdes. Elle est caractérisée par l’apparition de ganglions lymphatiques hypertrophiés et souvent sensibles, d’une rate hypertrophiée et de lymphocytes anormaux dans le sang.
Utilisez ce test rapide, simple et semi-quantitatif pour faciliter le diagnostic de la mononucléose infectieuse. La présence d’anticorps de la mononucléose infectieuse dans le sérum ou le plasma à des niveaux détectables interagit avec les particules sensibilisées afin de produire une agrégation visible, ce qui correspond à un résultat positif. Lorsqu’une agglutination est observée, un diagnostic de MI est hautement probable.
  • Rapide—résultats en deux minutes
  • Simple : facile à réaliser
  • Visuel—résultats faciles à lire
  • Spécifique—spécificité améliorée due à l’utilisation de la source bovine
  • Utilisé pour des tests qualitatifs ou semi-quantitatifs
La mononucléose infectieuse est une maladie infectieuse aiguë causée par le virus d’Epstein-Barr. Les patients développent habituellement, mais pas systématiquement, une réponse aux anticorps hétérophiles transitoires. Les anticorps hétérophiles de la MI apparaissent chez 80 à 90 % des adolescents et des jeunes adultes atteints de la MI classique, en particulier en cas de maladie aiguë1. L’anticorps de la MI est détecté chez un plus petit nombre de jeunes enfants atteints de la maladie classique. Comme la majorité des jeunes enfants ne développent pas le syndrome à une pleine échelle au cours de l’infection primaire, ils ne développent pas, en général, d’anticorps hétérophiles de la MI. Le titre des anticorps de la MI atteint habituellement des niveaux de diagnostic significatifs à la fin de la première semaine de maladie.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Test de la mononucléose infectieuse
Substances à analyser détectables Anticorps de la mononucléose infectieuse
Comprend Latex de test, contrôle positif, contrôle négatif, lames noires jetables, pastettes à spatule, instructions d’utilisation
Quantité 100 tests