Learn More
Brannan Thermomètre industriel infrarouge avec ciblage multi-points
Code produit 31810751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température max. (métrique):
950 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température max. (métrique) Conditionnement
31810751 950 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31810751 Fournisseur Brannan Code fournisseur 38/707/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.78€
    95.49€ / 1 pièces
    Économisez 65.29€
    40% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Thermomètre infrarouge compact avec 13 points laser pour augmenter la précision de la cible pour des mesures rapides et précises.
  • Le cercle laser intégré avec 13 points laser augmente la précision de la cible
  • Plage de température de -30 à +950 °C
  • Sélection automatique de la plage de mesure avec résolution 0,1 °C/°F
  • Pointeurs laser doubles intégrés
  • Mesures rapides et précises
  • Gros écran LCD rétroéclairé
  • Fonction d’enregistrement max
  • Émissivité réglable
  • Déclenchement automatique et arrêt automatique
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage en 3 points
  • Fourni avec une pochette protectrice
Spécification
Jetable Réutilisable
Type de produit Thermomètre à infrarouge
Température max. (impériale) 1742 °F
Température max. (métrique) 950 °C
Température (impériale) min. -22°F
Température min. (métrique) -30 °C
Calibrated Calibré en usine
Affichage Numérique LCD
Indice IP Aucun