Learn More
TFA Dostmann Thermomètre infrarouge RAY LIGHT
Description
Avec le thermomètre infrarouge de TFA, vous pouvez mesurer rapidement et facilement la température des surfaces sans les toucher. Il suffit de viser l'objet à mesurer, d'appuyer sur le bouton et vous obtiendrez le résultat en quelques secondes. Le viseur laser intégré vous permet de trouver facilement votre cible. La température actuelle est affichée sur l'écran rétroéclairé. Les thermomètres infrarouges peuvent être utilisés de nombreuses manières différentes. Vous pouvez les utiliser pour vérifier les systèmes de climatisation et de chauffage, rechercher les ponts thermiques et les relais défectueux ou tester le système de freinage d'une voiture. À la maison, vous pouvez vérifier la température des aliments pour bébés, des boissons, de l'eau du bain, de l'huile de friture, de la confiture ou de la pâte à chocolat. Cet appareil est conforme aux normes HACCP et cette mesure de température hygiénique et sans contact est idéale pour un usage professionnel dans le secteur alimentaire. Mesure sans contact – rendu possible grâce à sa technologie infrarouge éprouvée. Le rayonnement infrarouge émis par tout objet dont la température est supérieure au zéro absolu est converti en un signal électrique, évalué par un processeur puis affiché sur l'écran.
- Destiné à la mesure sans contact de la température des surfaces
- Temps de mesure : 1 seconde
- Rétroéclairage
- Précision ±1.5 °C à ±3 °C en fonction de la plage de mesure
- Rapport distance/spot 12:1
- Marquage de terrain par laser
- Conforme à la norme HACCP, idéal pour les aliments
- Un outil polyvalent pour la maison, les loisirs créatifs et les passe-temps.
Specifications
Specifications
| Calibrated | Oui |
| Affichage | LCD |