Learn More
TFA Dostmann Thermomètre infrarouge SLIM FLASH
Code produit 17991312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibrated:
Oui
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibrated Conditionnement
17991312 Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17991312 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 31.1128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.65€
    24.00€ / 1 pièces
    Économisez 2.65€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le SLIM FLASH Un thermomètre infrarouge permet de mesurer la température des surfaces sans les toucher. Il suffit de viser l'objet à mesurer, d'appuyer sur le bouton et le résultat est obtenu en quelques secondes. Cet appareil pratique rappelle un USB Il est compatible avec les normes HACCP et fonctionne parfaitement.
Avec le SLIM FLASH Avec le thermomètre infrarouge de TFA, vous pouvez mesurer rapidement et facilement la température des surfaces sans les toucher. Il suffit de viser l'objet à mesurer, d'appuyer sur le bouton et le résultat est obtenu en quelques secondes. Cet appareil pratique rappelle un USB Elle se glisse facilement dans n'importe quelle poche de pantalon ou s'accroche à un porte-clés. Les thermomètres infrarouges peuvent être utilisés dans une vaste gamme d'applications. Vous pouvez les utiliser pour vérifier les systèmes de climatisation et de chauffage, rechercher les ponts thermiques et les relais défectueux ou contrôler le système de freinage de votre voiture. À la maison, vous pouvez vérifier la température des aliments pour bébés, des boissons, de l'eau du bain, de la graisse de friture, de la confiture ou de la pâte à chocolat. Cet appareil est conforme aux normes HACCP et sa mesure de température hygiénique et sans contact est particulièrement adaptée à un usage professionnel dans le secteur alimentaire. Mesure sans contact – rendue possible par une technologie infrarouge éprouvée. Le rayonnement infrarouge émis par tout objet dont la température est supérieure au zéro absolu est converti en un signal électrique, évalué par un processeur puis affiché sur l'écran.
  • Mesure sans contact de la température de surface
  • Petit et facile à utiliser
  • Conforme à la norme HACCP, idéal pour les aliments
  • Un outil polyvalent pour la maison, les loisirs créatifs et les passe-temps.
  • Temps de réponse : 1 seconde.
  • précision ± 2 % ou 2 °C
  • Modèle TFA déposé
Spécification
Calibrated Oui
Affichage LCD