Learn More
Christeyns™ Distributeur mural infrarouge
Code produit 17839864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Autoportant ou mural
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
17839864 Autoportant ou mural 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17839864 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur C65059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.40€
    88.50€ / 1 pièces
    Économisez 4.90€
    5% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Distributeur sans contact pour la distribution de savons ou de solutions hydroalcooliques.
  • Distribue sans contact
  • Hygenic alternative aux distributeurs traditionnels
Spécification
Type de produit Distribution d’alcool
Couleur Blanc
Capacité Botellas de hasta 6,25 in de diámetro.
Matériau Plastique
Mounting Autoportant ou mural
No. of Compartments 1
Product Style Chargement par le haut
Format Botella sin aire
Dimensions 1000 mL