Learn More
MedChemExpress Ingenol
Code produit 16411558
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16411558 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16411558 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0865
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
MedChemExpress Ingenol is a PKC activator, with a Ki of 30 μM, with antitumor activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 348.43 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 30220-46-3
Type de produit Natural Products
Pureté 98.17%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (287.00 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme (-)-Ingenol
Cible PKC
Quantité 5 mg