Learn More
MedChemExpress Ingenol
Code produit 16434907
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16434907 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16434907 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0865
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
MedChemExpress Ingenol is a PKC activator, with a Ki of 30 μM, with antitumor activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 348.43 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 30220-46-3
Type de produit Natural Products
Pureté 98.17%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (287.00 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme (-)-Ingenol
Cible PKC