Learn More
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide, MedChemExpress
Code produit 16472559
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472559 1 mg
16471558 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16472559 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0871
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ingenol-3,4,5,20-diacetonide
CAS 77573-44-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H36O5
Quantité 1 mg
Synonyme Ingenol 3,4:5,20-bisacetonide
SMILES O=C1[C@@]2(C=C(C)C3OC(C)(C)O4)C34C(OC(C)(C)OC5)C5=C[C@@H]1[C@@H](C6(C)C)[C@@H]6CC2C
Poids moléculaire (g/mol) 428.56
Poids de la formule 428.56
Pourcentage de pureté 98.19%
Qualité Research
Forme physique Solid