Learn More
Ingenol Mebutate, MedChemExpress
Description
Ingenol Mebutate is an active ingredient in Euphorbia peplus, acts as a potent PKC modulator, with Kis of 0.3, 0.105, 0.162, 0.376, and 0.171 nM for PKC-α, PKC-β, PKC-γ, PKC-δ, and PKC-ε, respectively, and has antiinflammatory and antitumor activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ingenol Mebutate |
| CAS | 75567-37-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H34O6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Ingenol 3-angelate PEP005 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.27 mM) |
| SMILES | C/C=C(C)\C(O[C@H]1C(C)=C[C@]23[C@]1(O)[C@H](O)C(CO)=C[C@@](C3=O)([H])[C@@]4([H])[C@@](C4(C)C)([H])C[C@H]2C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 430.53 |
| Afficher plus |