Learn More
Gilac™ Récipient à ingrédients avec couvercle, 30 L
Code produit 17908771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
565 x 315 x 320 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
17908771 565 x 315 x 320 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17908771 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G040677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.80€
    78.64€ / 1 pièces
    Économisez 37.16€
    32% de réduction
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le récipient à ingrédients de 30 L avec couvercle est emboîtable avec couvercle et empilable sans couvercle. Il permet une accessibilité facile.
  • Boîte à ingrédients emboîtable avec couvercle et empilable sans couvercle.
  • Facilement accessible.
  • Le compartiment supérieur permet de verrouiller le couvercle en position ouverte pour une utilisation facilitée.
  • 4 roues peuvent être ajoutées à l'unité pour faciliter les manœuvres (en option).
  • Contenant conçu en polypropylène légèrement transparent, permettant de voir le contenu et le niveau de produit.
Spécification
Capacité (impériale) 7,9 gal.
Capacité (métrique) 30 L
Type de bouchon À clipser et charnière
Couleur Blanc
Matériau PE-HD
Forme Rectangulaires
Type de produit Recipiente para ingredientes
Dimensions (L x l x H) 565 x 315 x 320 mm
Longueur (métrique) 565 mm
Longueur (impériale) 22,2 in
Largeur (métrique) 315 mm
Largeur (impériale) 12,4 in
Hauteur (métrique) 320 mm
Hauteur (impériale) 12,6 in