Learn More
INH1, MedChemExpress
Code produit 16437108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16437108 10 mg
16423147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16437108 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16660
MedChemExpress INH1 specifically disrupts the Hec1/Nek2 interaction via direct Hec1 binding. INH1 shows promising cancer inhibition activity both in vitro and in vivo.
INH1 specifically disrupts the Hec1/Nek2 interaction via direct Hec1 binding. INH1 shows promising cancer inhibition activity both in vitro and in vivo.
Spécification
Nom chimique ou matériau INH1
Forme physique Solid
CAS 313553-47-8
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H16N2OS
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme IBT13131
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (324.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=CC=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 308.4
Poids de la formule 308.4
Pourcentage de pureté 99.62%
Qualité Research