Learn More
INH6, MedChemExpress
Code produit 16449636
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449636 50 mg
16423078 10 mg
16404376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16449636 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100541
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor; inhibits the growth of HeLa cells with an IC50 of 2.4 μM.
INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor
Spécification
Nom chimique ou matériau INH6
Forme physique Solid
CAS 1001753-24-7
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18N2OS
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (155.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 322.42
Poids de la formule 322.42
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research