Learn More
Brannan™ Initial™ Thermomètre de laboratoire avec étalonnage traçable en 3 points
Code produit 17883078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Points d’étalonnage:
0 °C, 50 °C, 100 °C
0 °C, 50 °C, 90 °C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Points d’étalonnage Conditionnement
17883078 0 °C, 50 °C, 100 °C 1 pièce
17873078 0 °C, 50 °C, 90 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17883078 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 46/330/5 + 49/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    135.91€ / 1 pièces
    Économisez 13.09€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Initial™ Thermomètre de laboratoire à alcool vert avec certificat d'étalonnage.
  • thermomètre de laboratoire
  • Remplissage sans mercure sûr
  • Le initial™ La gamme de thermomètres de laboratoire de cette marque est dotée d'une échelle claire et facile à lire, ce qui les rend particulièrement adaptés à une utilisation par les étudiants.
  • Fourni avec un certificat d’étalonnage
  • Tri-top, dispositif anti-roulis en verre moulé pour éviter la casse
  • Fourni de série dans un tube télescopique individuel et refermable pour la protection.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Points d’étalonnage 0 °C, 50 °C, 100 °C
Certifications/Conformité ISO 17025 UKAS
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 15 cm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool vert
Température max. (impériale) 230°F
Température max. (métrique) 110°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) -10° C
Plage de températures (impériale) 14 °F à 230 °C
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Précision ±2,0 °C a 35 °C
Subdivision 1.0 °C
Largeur (métrique) 1.2 cm