Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection pour instruments GC
Code produit 10140893 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,2 mm
1,2 mm
2 mm
2,3 mm
2,3 mm
4 mm
4 mm
5,2 mm
Matériau de remplissage:
Aucun
Laine de quartz
Type de produit:
FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique simple
FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique
Fast FocusLiner à débit divisé / non divisé
FocusLiner à débit divisé/non divisé
FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique
Insert Cyclosplitter
Insert avec col de cygne unique
Insert droit direct
Insert droit à débit divisé pour instruments Agilent
Insert droit à débit non divisé
Insert à débit divisé / non divisé
Insert à débit divisé / non divisé avec col de cygne encastré
Insert à débit divisé / non divisé avec double entrée conique
Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique double
Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique
Insert à débit non divisé avec col de cygne encastré
Insert à débit non divisé avec entrée conique unique
Revêtement droit divisé
Quantité:
5
25
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Matériau de remplissage Type de produit Quantité Conditionnement
10140893 4 mm Aucun Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique 5 5 pièces
10733667 4 mm Laine de quartz FocusLiner à débit divisé/non divisé 25 25 pièces
10253753 4 mm Laine de quartz FocusLiner à débit divisé/non divisé 5 5 pièces
10239644 4 mm Laine de quartz Revêtement droit divisé 25 25 pièces
10515435 2,3 mm Laine de quartz Fast FocusLiner à débit divisé / non divisé 5 5 pièces
10533615 4 mm Aucun Revêtement droit divisé 5 -
10418484 4 mm Laine de quartz Insert à débit divisé / non divisé avec col de cygne encastré 5 5 pièces
10479614 4 mm Laine de quartz FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique 25 25 pièces
10545435 4 mm Laine de quartz FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique 5 5 pièces
10639485 1,2 mm Aucun Insert droit direct 5 5 pièces
10555435 4 mm Aucun Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique double 5 5 pièces
10743667 2,3 mm Laine de quartz FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique simple 25 25 pièces
10100993 4 mm Laine de quartz Insert à débit non divisé avec entrée conique unique 5 5 pièces
10269594 5,2 mm Aucun Insert avec col de cygne unique 5 5 pièces
10107514 5,2 mm Aucun Insert Cyclosplitter 5 5 pièces
10609675 5,2 mm Laine de quartz Insert à débit divisé / non divisé 5 5 pièces
10415923 4 mm Laine de quartz Revêtement droit divisé 5 5 pièces
10525625 2 mm Laine de quartz Insert droit à débit non divisé 5 5 pièces
10016064 2,3 mm Laine de quartz Fast FocusLiner à débit divisé / non divisé 25 25 pièces
10279404 4 mm - Insert droit à débit divisé pour instruments Agilent 25 25 pièces
10438854 4 mm Laine de quartz Insert à débit divisé / non divisé avec col de cygne encastré 25 25 pièces
10611216 2 mm Aucun Insert à débit non divisé avec col de cygne encastré 5 5 pièces
10289214 1,2 mm Aucun Insert droit direct 25 25 pièces
10722137 4 mm Aucun Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique 25 25 pièces
10732137 4 mm Aucun Insert à débit divisé / non divisé avec double entrée conique 25 25 pièces
10055694 2,3 mm Aucun FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique 5 5 pièces
16875951 4 mm Laine de quartz Insert à débit non divisé avec entrée conique unique 25 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 10140893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 453A1345
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces inserts de ports d’injection pour optimiser les performances des instruments GC Agilent.
Optimisez les performances des systèmes GC Agilent™ grâce à nos inserts de ports d’injection Thermo Scientific™ spécialement conçus pour les instruments Agilent. Hautement désactivés et produits selon des tolérances élevées, ces inserts d’injection garantissent une reproductibilité exceptionnelle.
  • Verre borosilicaté hautement désactivé
  • Matériau de remplissage en laine de quartz
  • Dia. int. x dia. ext. x L : 4 x 6,3 x 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique
À utiliser avec (application) Split/Splitless
Quantité 5
Longueur (métrique) 78,5 mm
Matériau de remplissage Aucun
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Diamètre (métrique) externe 6,3 mm
À utiliser avec (équipement) Port d’injection GC
Matériau de revêtement Verre borosilicaté hautement désactivé