Learn More
- Home
- Products
- Fournitures de chromatographie
- Inserts de port d’injection pour chromatographie
- Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection pour instruments GC
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
Thermo Scientific™ Inserts de port d’injection pour instruments GC
Code produit 10639485 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Diamètre (métrique) interne | Matériau de remplissage | Type de produit | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 10639485 | 1,2 mm | Aucun | Insert droit direct | 5 | 5 pièces |
| 10733667 | 4 mm | Laine de quartz | FocusLiner à débit divisé/non divisé | 25 | 25 pièces |
| 10253753 | 4 mm | Laine de quartz | FocusLiner à débit divisé/non divisé | 5 | 5 pièces |
| 10239644 | 4 mm | Laine de quartz | Revêtement droit divisé | 25 | 25 pièces |
| 10515435 | 2,3 mm | Laine de quartz | Fast FocusLiner à débit divisé / non divisé | 5 | 5 pièces |
| 10533615 | 4 mm | Aucun | Revêtement droit divisé | 5 | - |
| 10418484 | 4 mm | Laine de quartz | Insert à débit divisé / non divisé avec col de cygne encastré | 5 | 5 pièces |
| 10479614 | 4 mm | Laine de quartz | FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique | 25 | 25 pièces |
| 10545435 | 4 mm | Laine de quartz | FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique | 5 | 5 pièces |
| 10140893 | 4 mm | Aucun | Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique | 5 | 5 pièces |
| 10555435 | 4 mm | Aucun | Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique double | 5 | 5 pièces |
| 10743667 | 2,3 mm | Laine de quartz | FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique simple | 25 | 25 pièces |
| 10100993 | 4 mm | Laine de quartz | Insert à débit non divisé avec entrée conique unique | 5 | 5 pièces |
| 10269594 | 5,2 mm | Aucun | Insert avec col de cygne unique | 5 | 5 pièces |
| 10107514 | 5,2 mm | Aucun | Insert Cyclosplitter | 5 | 5 pièces |
| 10609675 | 5,2 mm | Laine de quartz | Insert à débit divisé / non divisé | 5 | 5 pièces |
| 10415923 | 4 mm | Laine de quartz | Revêtement droit divisé | 5 | 5 pièces |
| 10525625 | 2 mm | Laine de quartz | Insert droit à débit non divisé | 5 | 5 pièces |
| 10016064 | 2,3 mm | Laine de quartz | Fast FocusLiner à débit divisé / non divisé | 25 | 25 pièces |
| 10279404 | 4 mm | - | Insert droit à débit divisé pour instruments Agilent | 25 | 25 pièces |
| 10438854 | 4 mm | Laine de quartz | Insert à débit divisé / non divisé avec col de cygne encastré | 25 | 25 pièces |
| 10611216 | 2 mm | Aucun | Insert à débit non divisé avec col de cygne encastré | 5 | 5 pièces |
| 10289214 | 1,2 mm | Aucun | Insert droit direct | 25 | 25 pièces |
| 10722137 | 4 mm | Aucun | Insert à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique | 25 | 25 pièces |
| 10732137 | 4 mm | Aucun | Insert à débit divisé / non divisé avec double entrée conique | 25 | 25 pièces |
| 10055694 | 2,3 mm | Aucun | FAST FocusLiner à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique | 5 | 5 pièces |
| 16875951 | 4 mm | Laine de quartz | Insert à débit non divisé avec entrée conique unique | 25 | 25 pièces |
Utilisez le code promo 28038
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Description
Optimisez les performances des systèmes GC Agilent™ grâce à nos inserts de ports d’injection Thermo Scientific™ spécialement conçus pour les instruments Agilent. Hautement désactivés et produits selon des tolérances élevées, ces inserts d’injection garantissent une reproductibilité exceptionnelle.
- Verre borosilicaté hautement désactivé
- Matériau de remplissage en laine de quartz
- Dia. int. × dia. ext. × L : 4 × 6,3 × 78,5 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Insert droit direct |
| À utiliser avec (application) | Split/Splitless/P&T |
| Quantité | 5 |
| Longueur (métrique) | 78,5 mm |
| Matériau de remplissage | Aucun |
| Diamètre (métrique) interne | 1,2 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,3 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Port d’injection GC |
| Matériau de revêtement | Verre borosilicaté hautement désactivé |